4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0386.01EA 1174 EUR
PROOMM0386.01
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66 g/mol
Número MDL: MFCD00051734
Núm. CAS: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7