2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H50377.03EA 211 EUR
H50377.03 H50377.06
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClN₂O₂S₂
MW: 234,68 g/mol
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068049
Núm. CAS: 73713-79-8
UN: 3261
ADR: 8,III