Tiofeno-2-etilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A10920.14EA
517
EUR
A10920.14
A10920.03
A10920.06
Tiofeno-2-etilamina 98%
Tiofeno-2-etilamina
Formula:
C₆H₉NS MW: 127,21 g/mol Pto. Ebullición: 201 °C Densidad: 1,087 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) |
Número MDL:
MFCD00051495 Núm. CAS: 30433-91-1 EINECS: 250-196-9 ADR: 8,III |