Tiofeno-2-etilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO354270050EA 130 EUR
ACRO354270050 ACRO354270010
Tiofeno-2-etilamina 98%
Tiofeno-2-etilamina
Formula: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C (15 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051495
Núm. CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %