2-Nitro-4-thiophenecarboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A10705.03EA 353 EUR
A10705.03 A10705.MD A10705.06
2-Nitro-4-thiophenecarboxylic acid ≥98%
2-Nitro-4-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₅H₃NO₄S
MW: 173,15
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052582
Núm. CAS: 40357-96-8