3-Aminothiophene-2-carboxamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L12371.MDEA 68.3 EUR
L12371.MD L12371.03
3-Aminothiophene-2-carboxamide ≥97%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Formula: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052593
Núm. CAS: 147123-47-5
EINECS: 000-000-0