Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A15219.06EA 57.2 EUR
A15219.06 A15219.14
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Thiophene-2-carboxamide
Formula: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Pto. de fusión: 178…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010425
Núm. CAS: 5813-89-8