2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A11779.03EA
35
EUR
A11779.03
A11779.06
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formula:
C₄HCl₂NO₄S₂ MW: 262,09 Pto. de fusión: 52…54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067978 Núm. CAS: 58457-24-2 UN: 3261 ADR: 8,III |