4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
A12533.03EA 35.6 EUR
A12533.03 A12533.06
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
4-Bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄BrCl₃O₂S₂
Pto. de fusión: 67…71 °C
Número MDL: MFCD00051664
Núm. CAS: 166964-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II