4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L19457.03EA 32.9 EUR
L19457.03
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065172
Núm. CAS: 37699-43-7