2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC2425-1GEA 140 EUR
TCIAC2425-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56
Número MDL: MFCD01862658
Núm. CAS: 280566-45-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/16/28939416.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 120.0 deg-C