2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26805.MEEA
120
EUR
H26805.ME
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ MW: 225,56 g/mol Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862658 Núm. CAS: 280566-45-2 EINECS: None |