2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L10544.06EA 199 EUR
L10544.06 L10544.03
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052830
Núm. CAS: 25462-85-5
EINECS: 000-000-0