2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A13857.14EA 224 EUR
A13857.14 A13857.06 A13857.22
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. de fusión: 157…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134165
Núm. CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7