2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% ∼3.3 mol/L in water
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAM0632-25GEA
21
EUR
TCIAM0632-25G
TCIAM0632-500G
TCIAM0632-100G
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% ∼3.3 mol/L in water
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formula:
C₅H₄NNaOS MW: 149,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD01941547 Núm. CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Concentration (Iodometric titration) | 38.0 to 42.0 w/w% |