4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
Atención
L17830.03EA 48.7 EUR
L17830.03
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
4-Methoxypyridine-N-oxide
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Pto. de fusión: 99…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006207
Núm. CAS: 1122-96-9
EINECS: 214-367-1