2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD3219-5GEA 217 EUR
TCIAD3219-5G
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99
Número MDL: MFCD00130246
Núm. CAS: 2587-00-0
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/09/28980209.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C