2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H30427.03EA 33.8 EUR
H30427.03 H30427.06
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130246
Núm. CAS: 2587-00-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III