2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50049.03EA 59.3 EUR
H50049.03 H50049.06
2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
Formula: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,45 g/mol
Pto. de fusión: 162…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663520
Núm. CAS: 544671-78-5