2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L20025.03EA 224 EUR
L20025.03
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide 95%
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₂ClFN₂O₃
MW: 192,53 g/mol
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039346
Núm. CAS: 101664-56-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III