3,6-Dichloropicolinic acid (2-hydroxyethyl)ammonium salt, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36529-250MGEA 48.6 EUR
36529-250MG
3,6-Dichloropicolinic acid (2-hydroxyethyl)ammonium salt, Supelco®
3,6-Dichloropicolinic acid (2-hydroxyethyl)ammonium salt
Formula: C₈H₁₀Cl₂N₂O₃
Número MDL: MFCD00777778
Núm. CAS: 57754-85-5
EINECS: 260-929-4