Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD3646-5GEA 172 EUR
TCIAD3646-5G
Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico
Formula: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98
Pto. de fusión: 253°C
Número MDL: MFCD00046367
Núm. CAS: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/34/28985634.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %