Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L07019.14EA 213 EUR
L07019.14
Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico ≥97%
Ácido 4,7-dibromo-3-hidroxi-2-naftoico
Formula: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98 g/mol
Pto. de fusión: 249…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046367
Núm. CAS: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7