Dinickel silicide ≥99% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
36251.30EA
488
EUR
36251.30
36251.18
Dinickel silicide ≥99% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Dinickel silicide
Formula:
Ni₂Si MW: 145,47 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151367 Núm. CAS: 12059-14-2 EINECS: 235-033-1 ADR: 9,III |