Triiron phosphide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
43486.09EA 164 EUR
43486.09 43486.18
Triiron phosphide ≥99.5% (metals basis)
Triiron phosphide
Formula: Fe₃P
MW: 198,51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799762
Núm. CAS: 12023-53-9
EINECS: 234-682-8