Triiron aluminide ≥97.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
40006.18EA 61.9 EUR
40006.18
Triiron aluminide ≥97.5% (metals basis)
Triiron aluminide
Applications: Substitute for stainless steel with better high temperature strength. Good corrosion resistance in sulfidizing environments
Formula: AlFe₃
Pto. de fusión: 1540 °C
Densidad: 6,72
Número MDL: MFCD00210617
Núm. CAS: 12003-42-8
EINECS: 234-427-0
UN: 3178
ADR: 4.1,II