Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
14020.09EA
102
EUR
14020.09
14020.04
Trimanganese diphosphide ≥99% (metals basis)
Trimanganese diphosphide
Formula:
Mn₃P₂ MW: 226,75 g/mol Pto. de fusión: 1095 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064736 Núm. CAS: 12263-33-1 |