Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
36384.14EA 418 EUR
36384.14 36384.06
Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Manganese trialuminide
Formula: Al₃Mn
MW: 135,88 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213943
Núm. CAS: 12253-13-3
EINECS: 235-492-8