Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
41079.KSEA 1100 EUR
41079.KS
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Molybdenum disilicide
Formula: MoSi₂
MW: 152,11 g/mol
Pto. de fusión: 1870…2030 °C
Densidad: 6,31
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151535
Núm. CAS: 12136-78-6
EINECS: 234-786-3