Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
41076.KSEA
664
EUR
41076.KS
Molybdenum disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Molybdenum disilicide
Magnetron sputtering source
Formula:
MoSi₂ MW: 152,11 g/mol Pto. de fusión: 1870…2030 °C Densidad: 6,31 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151535 Núm. CAS: 12136-78-6 EINECS: 234-786-3 |