Molybdenum disilicide (≥61% Mo) ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
11549.30EA
324
EUR
11549.30
11549.18
Molybdenum disilicide (≥61% Mo) ≥99.5% (metals basis)
Molybdenum disilicide
In electrical resistors, in protective coatings at high temperatures, and in engine parts in space vehicles
Formula:
MoSi₂ MW: 152,11 g/mol Pto. de fusión: 1870…2030 °C Densidad: 6,31 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151535 Núm. CAS: 12136-78-6 EINECS: 235-231-8 |