Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
41063.KSEA
1120
EUR
41063.KS
Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Formula:
CrSi₂ MW: 108,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00168070 Núm. CAS: 12018-09-6 EINECS: 234-633-0 |