Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Peligro
41060.KSEA 718 EUR
41060.KS
Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Chromium disilicide
Magnetron sputtering source
Formula: CrSi₂
MW: 108,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168070
Núm. CAS: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0