Hafnium disilicide
Proveedor: Thermo Scientific
12564.09EA 178 EUR
12564.09
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
Formula: HfSi₂
Pto. de fusión: 1680 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167026
Núm. CAS: 12401-56-8
EINECS: 235-640-1