Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
22895.14EA
144
EUR
22895.14
22895.22
Titanium trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Titanium trialuminide
Formula:
Al₃Ti Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054094 Núm. CAS: 12004-78-3 EINECS: 234-461-6 UN: 3178 ADR: 4.1,II |