Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
88393.18EA
327
EUR
88393.18
88393.09
Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Titanium aluminide
Formula:
AlTi Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210656 Núm. CAS: 12003-96-2 UN: 3089 ADR: 4.1,II |