Zinc selenite
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
12586.09EA
17.3
EUR
12586.09
12586.22
12586.A3
12586.36
Zinc selenite
Zinc selenite
Formula:
O₃SeZn MW: 192,33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011297 Núm. CAS: 13597-46-1 EINECS: 237-048-9 UN: 2630 ADR: 6.1,I |