Zinc nitride ≥99% (metals basis)
Atención
88212.04EA 74.9 EUR
88212.04 88212.09
Zinc nitride ≥99% (metals basis)
Zinc nitride
Formula: N₂Zn₃
MW: 224,12 g/mol
Densidad: 6,22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061327
Núm. CAS: 1313-49-1
EINECS: 215-207-3