Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
12844.22EA
358
EUR
12844.22
12844.14
Pentacopper silicide ≥99.5% (metals basis)
Pentacopper silicide
Formula:
Cu₅Si MW: 345,79 g/mol Pto. de fusión: 825 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134719 Núm. CAS: 12159-07-8 EINECS: 235-286-8 |