Triytterbium pentasilicide ≥99.9% (metals basis excluding Ta) (max. 0,4% Ta)
Proveedor: Thermo Scientific
41523.03EA 116 EUR
41523.03
Triytterbium pentasilicide ≥99.9% (metals basis excluding Ta) (max. 0,4% Ta)
Triytterbium pentasilicide
Formula: Si₅Yb₃
Número MDL: MFCD00148826
Núm. CAS: 12039-89-3
EINECS: 234-910-6