Lead antimonide ≥99% (metals basis)
|
Peligro
|
36350.14EA
380
EUR
36350.14
36350.06
Lead antimonide ≥99% (metals basis)
Lead antimonide
Formula:
PbSb MW: 328,96 g/mol Densidad: 6,72 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151190 Núm. CAS: 12266-38-5 EINECS: 235-536-6 UN: 1549 ADR: 6.1,III |