Hexaboron silicide ≥98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
35670.18EA
393
EUR
35670.18
35670.09
Hexaboron silicide ≥98% (metals basis)
Hexaboron silicide
Formula:
B₆Si MW: 92,95 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00180907 Núm. CAS: 12008-29-6 EINECS: 234-535-8 |