Magnesium wolframate ≥99% (metals basis)
14023.14EA 81 EUR
14023.14 14023.22
Magnesium wolframate ≥99% (metals basis)
Magnesium wolframate
Formula: MgO₄W
MW: 272,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016209
Núm. CAS: 13573-11-0
EINECS: 236-999-7