Dimagnesium silicide ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
12837.18EA
154
EUR
12837.18
12837.09
Dimagnesium silicide ≥99.5% (metals basis)
Dimagnesium silicide
Formula:
Mg₂Si MW: 76,70 g/mol Pto. de fusión: 1102 °C Densidad: 2,0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016202 Núm. CAS: 22831-39-6 EINECS: 245-254-5 UN: 2624 ADR: 4.3,II |