Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
14676.09EA
41.7
EUR
14676.09
14676.36
14676.22
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Calcium disilicide
Formula:
CaSi₂ MW: 96,25 g/mol Pto. de fusión: ∼ 1000 °C Densidad: 2,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015977 Núm. CAS: 12013-56-8 EINECS: 234-588-7 UN: 1405 ADR: 4.3,II |