Alilciclohexano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAA1201-5MLEA 42 EUR
TCIAA1201-5ML TCIAA1201-25ML
Alilciclohexano ≥97.0% (por GC)
Alilciclohexano
Formula: C₉H₁₆
MW: 124,23
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de inflamación: 29°C
Número MDL: MFCD00013769
Núm. CAS: 2114-42-3
EINECS: 218-316-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/60/28929060.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %