N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB0409-5GEA 69 EUR
TCIAB0409-5G
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Benzyl-4-methoxyaniline
Formula: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Número MDL: MFCD00059298
Núm. CAS: 17377-95-6
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/86/28932386.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency