N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L11158.03EA 50.3 EUR
L11158.03
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
N-Benzyl-4-methoxyaniline
Formula: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Pto. Ebullición: 138…140 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059298
Núm. CAS: 17377-95-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III