1-Benzyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB1157-10GEA 171 EUR
TCIAB1157-10G
1-Benzyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Benzyl-1-phenylhydrazine
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 218°C
Número MDL: MFCD00059186
Núm. CAS: 614-31-3
EINECS: 210-377-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/00/28933000.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %