N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline ≥97%
Atención
H56102.03EA 613 EUR
H56102.03
N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline
Formula: C₁₄H₁₄FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03210757
Núm. CAS: 356531-43-6